Kluczowe dokumenty
SAB1404058
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD46 antibody produced in mouse
clone 1B6, ascites fluid
Synonim(y):
MCP, MGC26544, MIC10, TLX, TRA2.10
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1B6, monoclonal
masa cząsteczkowa
antigen ~37 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgMκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CD46(4179)
Opis ogólny
The protein encoded by this gene is a type I membrane protein and is a regulatory part of the complement system. The encoded protein has cofactor activity for inactivation of complement components C3b and C4b by serum factor I, which protects the host cell from damage by complement. In addition, the encoded protein can act as a receptor for the Edmonston strain of measles virus, human herpesvirus-6, and type IV pili of pathogenic Neisseria. Finally, the protein encoded by this gene may be involved in the fusion of the spermatozoa with the oocyte during fertilization. This gene is found in a cluster on chromosome 1q32 with other genes encoding structural components of the complement system. At least fourteen different transcript variants encoding fourteen different isoforms have been found for this gene. (provided by RefSeq)
Immunogen
CD46 (AAH30594, 36 a.a. ~ 135 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
EEPPTFEAMELIGKPKPYYEIGERVDYKCKKGYFYIPPLATHTICDRNHTWLPVSDDACYRETCPYIRDPLNGQAVPANGTYEFGYQMHFICNEGYYLIG
Postać fizyczna
Clear solution
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)