SRP6270
MMP-2 human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥92% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
CLG4, CLG4A, MMP-II, MMP2, MONA, TBE-1
Wybierz wielkość
8810,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
8810,00 zł
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
znacznik
6-His tagged (C-terminus)
Próba
≥92% (SDS-PAGE)
Formularz
lyophilized powder
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 71.8 kDa
observed mol wt 66-71 kDa (DTT-reduced. Ala 30 is the predicted N-terminus.)
opakowanie
pkg of 10 and 50 μg
zanieczyszczenia
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... MMP-2(4313)
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)