Przejdź do
PF038
MMP-9, proenzym, ludzki, rekombinowany, komórki CHO
Synonim(y):
Żelatynaza B, kolagenaza typu IV, żelatynaza 92 kDa, metaloproteinaza macierzy 9
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 μg
Sprawdź dostępność w koszyku
3080,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352202
Specific activity:
>1,300 pmol/min-μg
Assay:
>90% (SDS-PAGE)
Recombinant:
expressed in CHO cells
3080,00 zł
Sprawdź dostępność w koszyku
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
recombinant
expressed in CHO cells
assay
>90% (SDS-PAGE)
form
liquid
specific activity
>1,300 pmol/min-μg
does not contain
preservative
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
shipped in
wet ice
storage temp.
−70°C
General description
Rekombinowany ludzki pro-MMP-9 wyrażany w komórkach CHO. Obliczona masa cząsteczkowa wynosi ~77 kDa, ale pozorna masa cząsteczkowa wynosi ~92 kDa przez SDS-PAGE. Przydatny do immunoblottingu, testów rozszczepiania substratu i zymografii. Proenzym MMP-9 można mierzyć na podstawie jego zdolności do degradacji żelatyny w zymogramie. 0,5 ng enzymu wystarcza do uwidocznienia zdegradowanej żelatyny za pomocą niebieskiego barwnika Coomassie. Metaloproteinazy macierzy są członkami unikalnej rodziny enzymów proteolitycznych, które mają jon cynku w swoich miejscach aktywnych i mogą degradować kolageny, elastynę i inne składniki macierzy zewnątrzkomórkowej (ECM). Enzymy te są obecne u zdrowych osób i wykazano, że odgrywają ważną rolę w procesach takich jak gojenie się ran, ciąża i resorpcja kości. Jednak nadekspresja i aktywacja MMP została powiązana z szeregiem procesów patologicznych i stanów chorobowych związanych z rozpadem i przebudową ECM. Choroby te obejmują inwazję i przerzuty nowotworowe, reumatoidalne zapalenie stawów, choroby przyzębia i procesy naczyniowe, takie jak angiogeneza, hiperplazja błony wewnętrznej, miażdżyca i tętniaki. Niedawno MMP zostały powiązane z chorobami neurodegeneracyjnymi, takimi jak choroba Alzheimera i stwardnienie zanikowe boczne (ALS). Istnieją naturalne inhibitory MMP, tkankowe inhibitory metaloproteinaz macierzy (TIMP), a także opracowano syntetyczne inhibitory, które dają nadzieję na nowe możliwości leczenia tych chorób. Regulacja aktywności MMP może zachodzić na poziomie ekspresji genów, w tym transkrypcji i translacji, na poziomie aktywacji lub na poziomie hamowania przez TIMP. Zatem zaburzenia w każdym z tych punktów mogą teoretycznie prowadzić do zmian w obrocie ECM. Ekspresja jest ściśle kontrolowana przez cytokiny pro- i przeciwzapalne i/lub czynniki wzrostu, a po wyprodukowaniu enzymy są zwykle wydzielane jako nieaktywne zymogramy. Po aktywacji (usunięciu hamującego regionu propeptydowego cząsteczek) MMP podlegają kontroli przez lokalnie wytwarzane TIMP. Wszystkie MMP mogą być aktywowane in vitro związkami organomerkurialnymi (np. octanem 4-aminofenylomocznika), ale czynniki odpowiedzialne za fizjologiczną aktywację wszystkich MMP nie zostały jasno zdefiniowane. Liczne badania wskazują, że członkowie rodziny MMP mają zdolność do wzajemnej aktywacji. Aktywacja MMP in vivo jest prawdopodobnie krytycznym krokiem w zakresie ich biologicznego zachowania, ponieważ to właśnie ta aktywacja przechyli równowagę na korzyść degradacji ECM. Cechą charakterystyczną chorób z udziałem MMP wydaje się być brak równowagi stechiometrycznej między aktywnymi MMP i TIMP, co prowadzi do nadmiernego rozerwania tkanki i często jej degradacji. Określenie mechanizmów, które kontrolują tę nierównowagę, może otworzyć kilka ważnych opcji terapeutycznych specyficznych inhibitorów enzymów.
Application
Immunoblotting (1 µg białka/pas)
Test rozszczepienia substratu (1 µg białka/pas, patrz odniesienia do aplikacji)
Zymografia (1 µg białka/tor, patrz referencje aplikacji)
Packaging
Należy zapoznać się z etykietą fiolki, aby uzyskać informacje o stężeniu specyficznym dla partii.
Physical form
W 150 mM NaCl, 50 mM Tris-HCl, 10 mM CaCl₂, 0,05% detergentu BRIJ®-35, pH 7,5.
Other Notes
Aktywność specyficzną oznaczono przy użyciu 10 μM (7-metoksykumaryny-4-ylo)acetylo-Pro-Leu-Gly-Leu-(3-[2, 4-dinitrofenylo]-L-2, 3-diaminopropionylo)-Ala-Arg-NH₂ (wzbudzenie 320 nm, emisja 405 nm) i 20 ng enzymu w 100 μl 50 mM Tris-HCl, pH 7.5, 10 mM CaCl₂, 150 mM NaCl i 0,05% detergentu BRIJ®-35 w temperaturze pokojowej.
Parsons, S.L., et al. 1997. Br. J. Surg.84, 160.
Backstrom, J.R., et al. 1996. J. Neuro.16, 7910.
Lim, G.P., et al. 1996. J Neurochem.67, 251.
Sang, Q.X., et al. 1995. Biochim. Biophys. Acta.1251, 99.
Kenagy, R.D. and Clowes, A.W. 1994. in Inhibition of Matrix Metalloproteinases: Therapeutic Potential. Greenwald, R.A. and Golub L.M., Eds.: 462-465.
Zempo, N., et al. 1994. J. Vasc. Surg.20, 209.
Birkedal-Hansen, H. 1993. J. Periodontol.64, 474.
Stetler-Stevenson, W.G., et al. 1993. FASEB J.7, 1434.
Delaisse, J-M. and Vaes, G. 1992. in Biology and Physiology of the Osteoclast. B.R. Rifkin & C.V. Gay, Eds.: 290-314.
Jeffrey, J.J. 1992. in Wound Healing: Biochemical and Clinical Aspects. R.F. Diegelmann and W.J. Lindblad, Eds.: 177-194.
Jeffrey, J.J. 1991. Semin. Perinatol.15, 118.
Liotta, L.A., et al. 1991. Cell64, 327.
Harris, E. 1990. N. Engl. J. Med.322, 1277.
Proenzym MMP-9 może być mierzony poprzez jego zdolność do degradacji żelatyny w zymogramie. 0,5 ng enzymu wystarcza do uwidocznienia zdegradowanej żelatyny za pomocą niebieskiego barwnika coomassie. Aktywność specyficzna mierzona przy użyciu 10 µM (7-metoksykumaryny-4-ylo)acetylo-Pro-Leu-Gly-Leu-(3-[2, 4-dinitrofenylo]-L-2, 3-diaminopropionylo)-Ala-Arg-NH2 (wzbudzenie 320 nm, emisja 405 nm) i 20 ng enzymu w 100 µl 50 mM Tris-HCl, pH 7.5, 10 mM CaCl2, 150 mM NaCl i 0,05% Brij-35 w temperaturze pokojowej, wynosi > 1300 pmoli/min/µg. Aby aktywować proenzym MMP-9, należy przygotować koncentrat octanu p-aminofenylomocznika (APMA) w dimetylosulfotlenku (DMSO). Dodaj APMA do proenzymu MMP-9, aby uzyskać końcowe stężenie APMA 1 mM. Inkubować w temperaturze 37°C przez 16 do 24 godzin.
Legal Information
Brij is a registered trademark of Croda International PLC
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PF024PF037PF063
assay
>90% (SDS-PAGE)
assay
≥90% (SDS-PAGE)
assay
≥90% (SDS-PAGE)
assay
≥95% (SDS-PAGE)
specific activity
>1,300 pmol/min-μg
specific activity
≥8.0 ΔA405/h-μg protein (thiopeptide hydrolysis assay)
specific activity
-
specific activity
-
recombinant
expressed in CHO cells
recombinant
-
recombinant
expressed in mouse cell line
recombinant
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
lyophilized
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c