Przejdź do
A9563
4-Aminophenylmercuric acetate
≥90% (titration)
Synonim(y):
4-(Acetoxymercurio)aniline, APMA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
254,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CO2HgC6H4NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
351.75
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
228-497-1
Beilstein/REAXYS Number:
3664749
MDL number:
254,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥90% (titration)
form
powder
mp
163-165 °C (lit.)
solubility
DMSO: soluble 10 mg/mL, H2O: soluble 5 mM, glacial acetic acid: soluble 50 mg/mL
SMILES string
CC(=O)O[Hg]c1ccc(N)cc1
InChI
1S/C6H6N.C2H4O2.Hg/c7-6-4-2-1-3-5-6;1-2(3)4;/h2-5H,7H2;1H3,(H,3,4);/q;;+1/p-1
InChI key
RXSUFCOOZSGWSW-UHFFFAOYSA-M
Biochem/physiol Actions
An organomercurial activator of matrix metalloproteinases.
Disclaimer
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M54503654558191558
description
≥90% (titration)
description
97%
description
97%
description
98%
assay
≥90% (titration)
assay
97%
assay
97%
assay
98%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
mp
163-165 °C (lit.)
mp
-
mp
74-78 °C
mp
60-65 °C (lit.)
form
powder
form
liquid
form
solid
form
-
solubility
DMSO: soluble 10 mg/mL, glacial acetic acid: soluble 50 mg/mL, H2O: soluble 5 mM
solubility
-
solubility
-
solubility
-
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
6283-24-5
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?