Kluczowe dokumenty
SRP3255
Sigma-Aldrich
TPO from rat
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC), suitable for cell culture
Synonim(y):
MGDF, Megakaryocyte colony-stimulating factor, Thrombopoietin, c-MPL Ligand
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.75
pochodzenie biologiczne
rat
rekombinowane
expressed in E. coli
Próba
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
Formularz
lyophilized
siła działania
≤0.2 ng/mL ED50
masa cząsteczkowa
18.7 kDa
opakowanie
pkg of 10 μg
metody
cell culture | mammalian: suitable
zanieczyszczenia
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
kolor
white
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
rat ... THPO(81811)
Opis ogólny
Trombopoetyna (TPO) znana również jako ligand c-Mpl jest kwaśną glikoproteiną ulegającą ekspresji głównie w wątrobie, nerkach i szpiku kostnym. Rekombinowana szczurza TPO jest w pełni aktywnym biologicznie 174 aminokwasowym polipeptydem (18,7 kDa), który zawiera domenę podobną do erytropoetyny pełnej długości białka TPO.
Zastosowanie
Trombopoetyna (TPO) od szczura została wykorzystana w systemach eksperymentalnych w celu określenia wpływu TPO na powrót do zdrowia po małopłytkowości.
Działania biochem./fizjol.
Trombopoetyna (TPO) działa jako kluczowy fizjologiczny regulator produkcji megakariocytów i płytek krwi in vivo. Mutacja TPO lub jej receptora może prowadzić do trombocytopenii i megakariocytopoezy. Ponadto TPO wpływa również na działanie progenitorów erytroidalnych i erytromegakariocytarnych w mysim zarodkowym woreczku żółtkowym. TPO wiąże się z receptorem c-mpl i reguluje poziom krążących płytek krwi.
Sekwencja
SPVPPACDPR LLNKLLRDSY LLHSRLSQCP DVNPLSIPVL LPAVDFSLGE WKTQTEQSKA QDILGAVSLL LEGVMAARGQ LEPSCLSSLL GQLSGQVRLL LGALQGLLGT QLPPQGRTTA HKDPSALFLS LQQLLRGKVR FLLLVEGPAL CVRRTLPTTA VPSRTSQLLT LNKF
Postać fizyczna
Lyophilized from 5 mM Sodium Phosphate, pH 7.6 + 75 mM NaCl.
Rekonstytucja
Centrifuge the vial prior to opening. Reconstitute in water to a concentration of 0.1-1.0 mg/ml. Do not vortex. This solution can be stored at 2-8°C for up to 1 week. For extended storage, it is recommended to further dilute in a buffer containing a carrier protein (example 0.1% BSA) and store in working aliquots at -20°C to -80°C.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Recombinant human thrombopoietin: basic biology and evaluation of clinical studies.
Kuter DJ and Begley CG
Blood, 100(10), 3457-3469 (2002)
Native thrombopoietin: structure and function.
Kato T
Stem Cells, 16(5), 322-328 (1998)
Thrombopoietin: the primary regulator of platelet production.
Kaushansky K
Blood, 86(2), 419-431 (1995)
Human thrombopoietin: gene structure, cDNA sequence, expression, and chromosomal localization.
Foster DC
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 91(26), 13023-13027 (1994)
Cloning and expression of murine thrombopoietin cDNA and stimulation of platelet production in vivo.
Lok S
Nature, 369(6481), 565-568 (1994)