Przejdź do
SML3645
LJH685
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
2,6-Difluoro-4-(4-(4-(4-methylpiperazin-1-yl)phenyl)pyridin-3-yl)phenol, 2,6-Difluoro-4-[4-[4-(4-methyl-1-piperazinyl)phenyl]-3-pyridinyl]phenol, LJH 685, LJH-685, NVP-LJH685
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H21F2N3O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
381.42
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Fc1c(c(cc(c1)c2cnccc2c3ccc(cc3)N4CCN(CC4)C)F)O
InChI
1S/C22H21F2N3O/c1-26-8-10-27(11-9-26)17-4-2-15(3-5-17)18-6-7-25-14-19(18)16-12-20(23)22(28)21(24)13-16/h2-7,12-14,28H,8-11H2,1H3
InChI key
IKUFKDGKRLMXEX-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
LJH685 is potent pan-RSK inhibitor that targets RSK N-terminal kinase domain (NTKD) ATP-binding site (IC50/[ATP] = 6 nM/5 μM/RSK1, 5 nM/20 μM/RSK2, 4 nM/10 μM/RSK3). LJI308 effectivelfy inhibits MAPK pathway-dependent cancer growth (EC50 values of 0.73 μM/MDA-MB-231 and 0.79 μM/H358) by reducing the phosphorylation level of cellular Y-box binding protein-1 (YB1) Ser102 (EC50 = 0.2-0.3 μM; MDA-MB-231 and H358), but not that of ribosomal S6 protein (S6RP) S235/236.
Potent pan-RSK inhibitor that targets RSK N-terminal kinase domain (NTKD) ATP-binding site.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML1788SML3375SML1119
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)