SRP2081
Retinoblastoma protein human
recombinant, expressed in insect cells, ≥70% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
OSRC, RB, p105-Rb, pRb, pp110, retinoblastoma 1
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in insect cells
Próba
≥70% (SDS-PAGE)
Postać
frozen liquid
masa cząsteczkowa
~107.5 kDa
opakowanie
pkg of 5 μg
warunki przechowywania
avoid repeated freeze/thaw cycles
stężenie
400 μg/mL
kolor
clear colorless
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... RB1(5925)
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Uwaga dotycząca przygotowania
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1