Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1050,00 zł | |
0.1 mmol | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1930,00 zł |
0.25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4460,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1050,00 zł
product line
Proligo Reagents
Quality Segment
assay
(reversed phase HPLC), ≥90% (31P-NMR)
color
clear blue0.1M Acetonitrile
compatibility
configured for PerkinElmer, configured for Polygen
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C1=C(N/2CCCOP(N(C(C)C)C(C)C)OCCC#N)C=CC=C1)(C)C2=C\C=C\C=C\C(C3(C)C)=[N+](CCCOC(C4=CC=CC=C4)(C5=CC=C(OC)C=C5)C6=CC=CC=C6)C7=C3C=CC=C7.[Cl-]
InChI
1S/C60H72N4O4P.ClH/c1-46(2)64(47(3)4)69(67-44-23-40-61)68-45-25-42-63-55-33-22-20-31-53(55)59(7,8)57(63)35-18-12-17-34-56-58(5,6)52-30-19-21-32-54(52)62(56)41-24-43-66-60(48-26-13-10-14-27-48,49-28-15-11-16-29-49)50-36-38-51(65-9)39-37-50;/h10-22,26-39,46-47H,23-25,41-45H2,1-9H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
GWCNEDQILVVBDJ-UHFFFAOYSA-M
General description
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay (reversed phase HPLC), ≥90% (31P-NMR) | assay (reversed phase HPLC), ≥90% (31P-NMR) | assay ≥90% (31P-NMR), ≥95.0% (@549nm, reversed phase HPLC) | assay ≥90% (31P-NMR), ≥95.0% (@549nm, reversed phase HPLC) |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in - | shipped in - |
| color clear blue0.1M Acetonitrile | color clear blue0.1M in Acetonitrile | color dark red, 0.1M in Acetonitrile | color dark red, 0.1M in Acetonitrile |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −70°C | storage temp. −70°C |
| product line Proligo Reagents | product line Proligo Reagents | product line Proligo Reagents | product line Proligo Reagents |
| compatibility configured for PerkinElmer, configured for Polygen | compatibility configured for ABI ÄKTA® and OligoPilot® | compatibility configured for ABI | compatibility configured for PerkinElmer, configured for Polygen |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cyanine 5 Phosphoramidite
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?