Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
unconjugated
Clone:
ICRF44, monoclonal
Application:
FACS
Citations:
7
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
ICRF44, monoclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen 165-170 kDa
species reactivity
human
technique(s)
flow cytometry: 5 μL using 1 × 106 cells
isotype
IgG1
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ITGAM(3684)
General description
CD11b jest również znany jako receptor Mac-1, CR3, MO-1 i C3bi. Należy do rodziny integryn β 2. Gen koduje łańcuch M integryny α. Ulega ekspresji na powierzchni krążących monocytów, granulocytów, neutrofili, makrofagów, komórek dendrytycznych i niektórych komórek NK. Jest obecna w ziarnistościach subkomórkowych granulocytów i na podgrupach makrofagów.
Przeciwciało monoklonalne przeciwko ludzkiemu CD11b (izotyp mysiej IgG1) pochodzi z hybrydomy wytworzonej przez fuzję mysich komórek szpiczaka i splenocytów myszy BALB/c immunizowanych ludzkimi monocytami.
Łańcuch α CD11b ludzkiego kompleksu CD11b/CD18 jest heterodimeryczną glikoproteiną α/β należącą do rodziny integryn β2. Znany jest również jako receptor Mac-1, CR3, MO-1 i C3bi. CD11b ulega ekspresji na powierzchni krążących monocytów, granulocytów i niektórych komórek NK, a także jest obecny w podgrupach makrofagów. Działa jako receptor dla iC3b, czynnika krzepnięcia X, fibrynogenu i ICAM-1.
Immunogen
ludzkich monocytów.
Application
Monoklonalne przeciwciało anty-CD11b wytwarzane u myszy zostało użyte do immunobarwienia i cytometrii przepływowej.
Biochem/physiol Actions
CD11b/CD18 działa jako receptor dla C3bi, czynnika krzepnięcia X, fibrynogenu i ICAM-1. Jest zaangażowany w interakcje komórka-komórka i komórka-podłoże. Odgrywa kluczową rolę w kilku procesach immunologicznych, w tym w wynaczynieniu leukocytów i fagocytozie. Odgrywa również ważną rolę w niektórych kaskadach proteaz krzepnięcia i migracji komórek.
Rozpoznaje łańcuch α CD11b ludzkiego kompleksu CD11b/CD18. Przeciwciało jest przydatne w badaniach nad adhezją i migracją komórek oraz do wykrywania niedoborów adhezji leukocytów. Może być stosowane do barwienia utrwalonych acetonem skrawków kriostatu lub preparatów komórkowych. Epitop rozpoznawany przez przeciwciało jest wrażliwy na formalinę.
2nd Workshop: code no. M104
3rd Workshop: code no. 202 and 238
4th Workshop: code no. M47
2nd Workshop: code no. M104
3rd Workshop: code no. 202 and 238
4th Workshop: code no. M47
Physical form
Roztwór w 0,01 M soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4, zawierający 1% albuminy surowicy bydlęcej i 15 mM azydku sodu.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Monoklonalny anty-CD11b
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?