Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2480,00 zł 2108,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352200
2108,00 zł
Cena katalogowa2480,00 złZaoszczędź 15%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
lyophilized powder
Quality Segment
color
white
solubility
water, double-distilled: soluble
storage temp.
−20°C
General description
Melanoma-associated antigen recognized by T cells-1 (MART-1), also known as Melan-A, is encoded by the gene mapped to human chromosome 9p24.1. The encoded protein is a hydrophobic transmembrane protein. MART-1 is mainly expressed in skin and retinae melanocytes.
The peptide represents amino acids 26-35 of MART-1 protein that is the melanoma antigen recognized by T cells. This peptide mimics the natural epitope that is presented by T cells in humans with reactivity to melanoma cells.
Biochem/physiol Actions
Physical form
Lyophilized from 0.1% aqueous TFA
Other Notes
Lyophilized from 0.1% TFA in H2O
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description lyophilized powder | description - | description - | description recombinant, expressed in HEK 293 cells |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form - | form lyophilized |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility water, double-distilled: soluble | solubility water, double-distilled: soluble | solubility - | solubility - |
| color white | color white | color - | color - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?