Kluczowe dokumenty
SRP0555
Sigma-Aldrich
CD47, fuzja FC, znakowana biotyną
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
Antygen związany z Rh, MER6, antygen powierzchniowy leukocytów CD47, antygenowe białko determinujące powierzchnię OA3, białko związane z integryną (IAP)
Wybierz wielkość
50 μG
2840,00 zł
2840,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 μG
2840,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.26
2840,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
Formularz
frozen liquid
masa cząsteczkowa
42.2 kDa
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... CD47(961)
Opis ogólny
Ludzki CD47, znany również jako antygen powierzchniowy leukocytów CD47, antygen związany z Rh, białko związane z integryną (IAP), antygenowe białko determinujące powierzchnię OA3 i MER6. GenBank Accession No. NM_001777, a.a. 19-139 wyrażony w systemie ekspresji komórek HEK293, połączony na C-końcu z częścią Fc ludzkiej IgG1 i enzymatycznie znakowany biotyną przy użyciu technologii Avitag. MW = 42,2 kDa. To białko ma wyższą MW w SDS-PAGE z powodu glikozylacji.
Postać fizyczna
Roztwór wodny
Informacje prawne
AviTag is a trademark of Avidity, LLC
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. What part of the protein for product SRP0555 was modified with biotin?
    1 answer
    1. The Avitag (Biotinylation site) is at the C terminus, following the Fc region. The protein is designed with CD47 protein at the N-terminus, a short linker, the human Fc IgG1 region (a.a. 100-330), then the Avitag sequence. The biotin is attached via BirA at that Avitag region.