Przejdź do
G4252
Glyoxalase I from Saccharomyces cerevisiae
Grade IV, buffered aqueous glycerol solution, ≥400 units/mg protein
Synonim(y):
S-Lactoyl-glutathione methylglyoxal-lyase (isomerizing)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
200 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
618,00 zł
500 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1240,00 zł
1054,00 zł
2500 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4580,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
Numer WE:
MDL number:
Specific activity:
≥400 units/mg protein
618,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
type
Grade IV
Quality Level
form
buffered aqueous glycerol solution
specific activity
≥400 units/mg protein
foreign activity
glyoxalase II ≤1%
storage temp.
2-8°C
General description
Glyoxalase detoxification system consists of glyoxalase (GLO)-I and GLO-II. GLO-I is a cytosolic, 42 kDa, dimeric Zn2+ metalloenzyme.
Application
Glyoxalase I from Saccharomyces cerevisiae has been used as a standard in Glyoxalase I assay for C. dilatata females and brooded encapsulated embryos.[1] It has also been used as a standard for calibration curve generation for quantifying glyoxalase I from brain tissues and cerebral microvessels.[2]
Biochem/physiol Actions
Glyoxalase I is universally expressed and involved in the protection against cellular damage due to cytotoxic metabolites such as advanced glycation end products (AGEs). It is an integral component of the detoxification system, catalyzing the conversion of reactive, acyclic a-oxoaldehydes into the corresponding a-hydroxyacids in a glutathione-dependent manner.[3]
Physical form
Solution in 50% glycerol, 0.4 M (NH4)2SO4 and 0.002 M KH2PO4 pH 6.5
Analysis Note
Protein determined by biuret.
Other Notes
One unit will form 1.0 μmole of S-lactoylglutathione from methylglyoxal and reduced glutathione per min at pH 6.6 at 25 °C.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MAK114A7011H6380
specific activity
≥400 units/mg protein
specific activity
-
specific activity
≥300 units/mg protein
specific activity
≥350 units/mg protein
form
buffered aqueous glycerol solution
form
-
form
lyophilized powder (contains buffer salts)
form
lyophilized powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
300
Quality Level
200
foreign activity
glyoxalase II ≤1%
foreign activity
-
foreign activity
-
foreign activity
L-Glutamic dehydrogenase ≤0.05%, Creatine phosphokinase, myokinase, 6-phosphogluconic dehydrogenase and alcohol dehydrogenase ≤0.001%, Glucose-6-phosphate dehydrogenase ≤0.005%, Glutathione reductase ≤0.005%, Phosphoglucose isomerase ≤0.002%
type
Grade IV
type
-
type
-
type
-
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hiroya Taniguchi et al.
Molecular cancer therapeutics, 11(10), 2294-2300 (2012-07-13)
Methylglyoxal is an essential component in glycolysis and is known to be an inducer of apoptosis. Glyoxalase I (GLO1) metabolizes and inactivates methylglyoxal. GLO1 is known to be overexpressed in cancer cells and causes resistance to anticancer agents. We show
The mechanism of action of glyoxalase.
E RACKER
The Journal of biological chemistry, 190(2), 685-696 (1951-06-01)
Miriam Urscher et al.
The FEBS journal, 279(14), 2568-2578 (2012-05-23)
Glucose consumption and therefore methylglyoxal production of human erythrocytes increase significantly upon infection with malaria parasites. The glyoxalase systems of the host-parasite unit cope with this metabolic challenge by catalyzing the removal of harmful methylglyoxal. Thus, glyoxalase 1 from the
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
G4252-2.5KU04061833492840
G4252-200UN04061833630099
G4252-1KU04061833492833
G4252-500UN04061833630105