Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 kit | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2210,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2210,00 zł
species reactivity
human, rat, mouse
packaging
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technique(s)
ELISA: suitable, enzyme immunoassay: suitable
input
sample type culture supernatant(s)
sample type cell lysate
sample type plasma
sample type serum
assay range
inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.1 pg/mL
standard curve range: 0.1–1000 pg/mL
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... GHRL(51738)
General description
Immunogen
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) ELISA: suitable, enzyme immunoassay: suitable | technique(s) ELISA: suitable, enzyme immunoassay: suitable | technique(s) ELISA: suitable, enzyme immunoassay: suitable | technique(s) ELISA: suitable, enzyme immunoassay: suitable |
| detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method colorimetric |
| Gene Information human ... GHRL(51738) | Gene Information human ... GCG(2641) | Gene Information human ... PNPLA3(80339) | Gene Information human ... RETN(56729) |
| species reactivity human, rat, mouse | species reactivity human, rat, mouse | species reactivity rat, mouse, human | species reactivity mouse, rat, human |
| assay range inter-assay cv: <15% | assay range inter-assay cv: <15% | assay range inter-assay cv: <15% | assay range inter-assay cv: <15% |
| input sample type culture supernatant(s) | input sample type serum | input sample type cell lysate | input sample type cell lysate |
Elementy zestawu są też dostępne oddzielnie
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?