Merck
SRP0502
Sigma-Aldrich
CEACAM, AviTag ,His-Tag
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
Carcinoembryonic antigen-related cell adhesion molecule 1, biliary glycoprotein
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.26
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
Postać
frozen liquid
masa cząsteczkowa
47 kDa
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... CEACAM1(634)
Opis ogólny
Human CEACAM, also known as Carcinoembryonic antigen-related cell adhesion molecule 1 or biliary glycoprotein, (GenBank Accession No. NM_ 001712), amino-acids 35-428, with C-terminal Avi-His-tag, MW = 47 kDa, expressed in HEK293 cells. This protein runs at a higher M.W. by SDS-PAGE due to glycosylation.
Postać fizyczna
Aqueous solution
Informacje prawne
AviTag is a trademark of Avidity, LLC
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1