Przejdź do zawartości
SRP0582
Ludzki PD-1, FLAG® - AviTag -His-Tag
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
CD279, HPD-L, PD-1, PDCD1, SLEB2, Zaprogramowana śmierć komórki 1
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.26
UNSPSC Code:
12352202
Form:
frozen liquid
Recombinant:
expressed in HEK 293 cells
Mol wt:
20 kDa
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
recombinant
expressed in HEK 293 cells
form
frozen liquid
mol wt
20 kDa
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... PDCD1(5133)
General description
Ludzka wydzielana programowana śmierć komórki 1 (PD-1), znana również jako PDCD1, SLEB2, CD279 i HPD-L, GenBank Accession No. NM_005018, a.a. 25-167, z C-końcowymi tagami FLAG-Avi-His, MW = 20 kDa, wyrażona w systemie ekspresji komórek HEK293. Białko to ma wyższą M.W. przez SDS-PAGE z powodu glikozylacji.
Physical form
Roztwór wodny
Legal Information
AviTag is a trademark of Avidity, LLC
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)