Przejdź do zawartości
SRP0663
CBL-B, HIS-AviTag (człowiek)
recombinant, expressed in E. coli
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.26
UNSPSC Code:
12352202
Form:
frozen liquid
Recombinant:
expressed in E. coli
Mol wt:
48 kDa
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
recombinant
expressed in E. coli
form
frozen liquid
mol wt
48 kDa
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... CBLB(868)
General description
Ludzki protoonkogen b chłoniaka linii B Casitas (CBL-B), znany również jako ligaza białek ubikwityny E3 CBL-B, białko palca RING 56 i białko wiążące SH3 CBL-B, GenBank Accession No. NM_170662, a.a. 39 - 426 z N-końcowym His-tagiem i N-końcowym Avi-tagiem, wyrażany w systemie ekspresji E. coli. MW=48 kDa.
Physical form
Roztwór wodny
Legal Information
AviTag is a trademark of Avidity, LLC
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
288-32-4
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)