Przejdź do zawartości
SRP0611
B7-1 (CD80), FLAG®-AviTag -His-Tag (ludzki)
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
CD80
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352202
Form:
frozen liquid
Recombinant:
expressed in HEK 293 cells
Mol wt:
28 kDa
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
recombinant
expressed in HEK 293 cells
form
frozen liquid
mol wt
28 kDa
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... CD8O(941)
General description
Ludzki wydzielany B7-1, znany również jako CD80. GenBank Accession No. NM_005191, a.a. 35-242, wyrażony w systemie ekspresji komórek HEK293. MW = 28 kDa. To białko ma wyższą MW przez SDS-PAGE z powodu glikozylacji.
Physical form
Roztwór wodny
Legal Information
AviTag is a trademark of Avidity, LLC
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)