Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.26
UNSPSC Code:
12352202
Form:
frozen liquid
Recombinant:
expressed in HEK 293 cells
Mol wt:
51 kDa
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócGeneral description
Ludzkie białko fuzyjne CD48, Fc, znane również jako Cluster of Differentiation 48, BLAST-1 lub SLAMF2. GenBank Accession No. NM_001778, a.a. 27-220 wyrażone w systemie ekspresji komórek HEK293. Białko to jest połączone na C-końcu z regionem Fc ludzkiej IgG1 przy użyciu technologii Avitag™. MW = 51 kDa. To białko ma wyższą MW przez SDS-PAGE z powodu glikozylacji.
Physical form
Roztwór wodny
Legal Information
AviTag is a trademark of Avidity, LLC
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?