Kluczowe dokumenty
SRP0409
Sigma-Aldrich
Hsp40 active human
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
DNAJB1, DnaJ (Hsp40) homolog, subfamily B, member 1
Wybierz wielkość
100 μG
3000,00 zł
3000,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
3000,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
3000,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in E. coli
Próba
≥90% (SDS-PAGE)
Formularz
aqueous solution
masa cząsteczkowa
38.5 kDa
opakowanie
pkg of 100 μg
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... DNAJB1(3337)
Opis ogólny
Human Heat Shock Protein 40 (GenBank Accession No. NM_006145), full length with C-terminal His-tag, MW = 38.5 kDa, expressed in an E. coli expression system.
Zastosowanie
Useful for Elisa, western blot, inhibitor screening and selectivity profiling.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sarah J Gibbs et al.
PloS one, 4(2), e4595-e4595 (2009-02-27)
In response to a conditioning stress, the expression of a set of molecular chaperones called heat shock proteins is increased. In neurons, stress-induced and constitutively expressed molecular chaperones protect against damage induced by ischemia and neurodegenerative diseases, however the molecular
Li Z, Srivastava P.
Current Protocols in Immunology, Review, Appendix 1:Appendix 1T-Appendix 1:Appendix 1T (2004)