Kluczowe dokumenty
SRP0402
Sigma-Aldrich
Histone H3 peptide (1-21), biotin
≥90% (HPLC)
Wybierz wielkość
80 NMOL
1470,00 zł
1470,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
80 NMOL
1470,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
1470,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
≥90% (HPLC)
Formularz
aqueous solution
opakowanie
pkg of 80 nmol
stężenie
400 μM
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
Opis ogólny
Peptyd histonu H3, koniugat biotyny. Peptyd odpowiada resztom 1-21 histonu H3.
Zastosowanie
200 μL przy 400 μM lub 80 nmol Sprzedawane jako 80 nmol
Badanie kinetyki enzymów i przesiewanie małocząsteczkowych inhibitorów metylotransferaz histonu 3 (K4,K9) w celu odkrywania leków i zastosowań HTS.
Postać fizyczna
Dostarczany w roztworze buforowanym TRIS.
Inne uwagi
200 μL przy 400 μM lub 80 nmol Sprzedawane jako 80 nmol
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)