Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
160 nmol | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1290,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352200
Form:
aqueous solution
Assay:
≥90% (HPLC)
Biological source:
human
Mol wt:
~2 kDa
1290,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
human
assay
≥90% (HPLC)
form
aqueous solution
mol wt
~2 kDa
packaging
pkg of 160 nmol
storage condition
avoid repeated freeze/thaw cycles
concentration
>0.02 mg/mL
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... HIST1H3E(8353)
Application
Study enzyme kinetics, and screen small molecular inhibitors of Histone 3, K4,K9, methyltransferases for drug discovery and HTS applications
Physical form
Supplied as water solution, 800 μM
Preparation Note
Thaw on ice. Upon first thaw, briefly spin tube to recover full content of the tube. Aliquot into single use aliquots. Store remaining product in aliquots at -70°C. Note: Avoid freeze/thaw cycles.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥90% (HPLC) | description recombinant, expressed in E. coli, ≥80% (SDS-PAGE) | description ≥90% (HPLC) | description recombinant, expressed in E. coli, ≥70% (SDS-PAGE) |
| biological source human | biological source human | biological source human | biological source human |
| assay ≥90% (HPLC) | assay ≥80% (SDS-PAGE) | assay ≥90% (HPLC) | assay ≥70% (SDS-PAGE) |
| concentration >0.02 mg/mL | concentration >0.02 mg/mL | concentration 0.55 mg/mL | concentration >0.02 mg/mL |
| mol wt ~2 kDa | mol wt 15.4 kDa | mol wt 2283 Da | mol wt 32 kDa |
| form aqueous solution | form aqueous solution | form aqueous solution | form aqueous solution |
| storage temp. −70°C | storage temp. −70°C | storage temp. −70°C | storage temp. −70°C |
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?