SRP0319
JMJD2A active human
recombinant, expressed in E. coli, ≥80% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
JHDM3A, KDM4A, lysine (K)-specific demethylase 4A
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in E. coli
Próba
≥80% (SDS-PAGE)
Postać
aqueous solution
masa cząsteczkowa
42 kDa
opakowanie
pkg of 100 μg
warunki przechowywania
avoid repeated freeze/thaw cycles
stężenie
1 mg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... KDM4A(9682)
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1