Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
CMC0018
Sigma-Aldrich
OverExpress C41(DE3) pLysS Chemically Competent Cells
Escherichia coli, rod shaped
Synonim(y):
Komórki chemicznie kompetentne
About This Item
Kod UNSPSC:
41106202
NACRES:
NA.85
Nazwa produktu
OverExpress C41(DE3) pLysS Chemically Competent Cells, for the highest protein expression
pochodzenie biologiczne
Escherichia coli
klasa czystości
Molecular Biology
for molecular biology
tryb wzrostu
adherent or suspension
morfologia
rod shaped
metody
microbiological culture: suitable
transformacja komórek
competent cell type: chemically competent
transformation efficiency: ≥1 x 106 cfu/μg
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
Opis ogólny
8829 Electrocompetent and Chemically Competent Cells to szczepy E. coli, które są skuteczne w ekspresji toksycznych białek ze wszystkich klas organizmów, w tym eubakterii, drożdży, roślin, wirusów i ssaków. Skuteczność tych nowych szczepów w ekspresji toksycznych białek została potwierdzona w ponad 350 publikacjach. Szczepy 8829 zawierają mutacje genetyczne fenotypowo wyselekcjonowane pod kątem nadawania tolerancji na toksyczne białka. Szczep C41(DE3) został wyprowadzony z BL21(DE3). Szczep ten posiada co najmniej jedną mutację, która zapobiega śmierci komórek związanej z ekspresją wielu rekombinowanych toksycznych białek. Szczep C43(DE3) został uzyskany z C41(DE3) poprzez selekcję odporności na inne toksyczne białka i może wyrażać inny zestaw toksycznych białek niż C41(DE3). OverExpress C41(DE3)pLysS i C43(DE3)pLysS zawierają również plazmid odporny na chloramfenikol, który koduje lizozym T7, będący naturalnym inhibitorem polimerazy RNA T7. Komórki zawierające pLysS wytwarzają niewielką ilość lizozymu T7. Szczepy te są wykorzystywane do tłumienia podstawowej ekspresji polimerazy T7 RNA przed indukcją, stabilizując w ten sposób rekombinanty kodujące szczególnie toksyczne białka.
Genotyp
F - ompT hsdSB (rB- mB-) gal dcm (DE3) pLysS (CmR)
Cechy i korzyści
  • Ekspresja genów wklonowanych do dowolnego wektora T7 za pomocą tych pochodnych BL21(DE3)
  • Skuteczny w ekspresji toksycznych i błonowych białek
  • Cytowane w ponad 350 artykułach naukowych
Komponenty
  • OverExpress C41(DE3) pLysS chemically competent cells
  • pUC 19 transformation control DNA
  • recovery medium for expression
Informacje prawne
OverExpress is a trademark of Imaxio, S.A.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2
Ji-Young Youn et al.
Molecular biology of the cell, 21(17), 3054-3069 (2010-07-09)
BAR domains are protein modules that bind to membranes and promote membrane curvature. One type of BAR domain, the N-BAR domain, contains an additional N-terminal amphipathic helix, which contributes to membrane-binding and bending activities. The only known N-BAR-domain proteins in
Myles B C Dillon et al.
ACS chemical biology, 7(7), 1198-1204 (2012-04-18)
Protein arginine methyltransferases (PRMTs) catalyze the posttranslational methylation of arginine using S-adenosylmethionine (SAM) as a methyl-donor. The PRMT family is widely expressed and has been implicated in biological functions such as RNA splicing, transcriptional control, signal transduction, and DNA repair.
Myles B C Dillon et al.
The Journal of biological chemistry, 288(39), 27872-27880 (2013-08-16)
Protein arginine methyltransferase (PRMT) 8 is unique among the PRMTs, as it has a highly restricted tissue expression pattern and an N terminus that contains two automethylation sites and a myristoylation site. PRMTs catalyze the transfer of a methyl group
Neale Harrison et al.
PloS one, 9(11), e113007-e113007 (2014-11-26)
N-acylethanolamines are an important class of lipid signaling molecules found in many species, including the nematode Caenorhabditis elegans (C. elegans) where they are involved in development and adult lifespan. In mammals, the relative activity of the biosynthetic enzyme N-acyl phosphatidylethanolamine-specific
Protokoły
Protocol for OverExpress™ Chemically Competent Cells. Product Numbers: CMC0017, CMC0018, CMC0019, CMC0020, CMC0023, CMC0024
Questions
  1. Can C43 competent cells produce periplasmic proteins using pET22b? .
    1 answer
    1. Our lab has not tested pET-22b with CMC0018 C41(DE3) pLysS Chemically Competent Cells. However, according to the following publication, pET-22b seems to work well with C41(DE3) cells: Protein Expr Purif. 2007 Sep;55(1):189-97. doi: 10.1016/j.pep.2007.04.017. Epub 2007 Apr 29. The publication is titled "Cloning and structural analysis of Mycobacterium leprae serine hydroxymethyltransferase" with the PMID: 17540580.