Białkowa fosfataza tyrozynowa, domena katalityczna (aminokwasy 1-321), z N-końcowym znacznikiem GST, MW = 63,3 kDa, wyrażana w systemie ekspresji E. coli.
Zastosowanie
Przydatny do badania kinetyki enzymów, regulacji, do defosforylacji docelowych substratów i do badań przesiewowych inhibitorów.
Definicja jednostki
One unit will hydrolyze 1 nmol p-nitrophenyl phosphate per minute at pH 7.4 and 30°C.
Postać fizyczna
Skład: rekombinowane białka eluowano w 25 mM Tris-HCL, 75 mM NaCl, pH 8,0, 0,05% Tweenu, 10 mM glutationu, 1 mM DTT i 50% glicerolu.
Uwaga dotycząca przygotowania
Thaw on ice. Upon first thaw, briefly spin tube containing enzyme to recover full content of the tube. Aliquot enzyme into single use aliquots. Store remaining undiluted enzyme in aliquots at -70°C. Note: Enzyme is very sensitive to freeze/thaw cycles.