Przejdź do
SRP0206
MEG-2 Active human
recombinant, expressed in E. coli, ≥70% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
PTPMEG2, PTPN9, Protein tyrosine phosphatase, non-receptor type 9
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2030,00 zł
20 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2080,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352200
Form:
aqueous solution
Assay:
≥70% (SDS-PAGE)
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in E. coli
Mol wt:
60.3 kDa
2030,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human
recombinant
expressed in E. coli
assay
≥70% (SDS-PAGE)
form
aqueous solution
mol wt
60.3 kDa
packaging
pkg of 20 μg
concentration
>0.02 mg/mL
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... PTPN9(5780)
General description
Protein tyrosine phosphatase, Catalytic domain, (amino acids 285-593) (Gene bank accession number M83738) with N-terminal GST tag, MW = 60.3 kDa, expressed in an E. coli expression system.
Application
Useful for the study of enzyme kinetics, regulation, to dephosphorylate target substrates and for screening inhibitors.
Physical form
Formulated in 25 mM Tris-HCl, pH 8.0, 75 mM NaCl, 0.01% KCl, 0.05% Tween-20, 50% glycerol, 2 mM EDTA, 1 mM DTT, and 10 mM glutathione.
Preparation Note
Thaw on ice. Upon first thaw, briefly spin tube containing enzyme to recover full content of the tube. Aliquot enzyme into single use aliquots. Store remaining undiluted enzyme in aliquots at -70°C. Note: Enzyme is very sensitive to freeze/thaw cycles.
Other Notes
One unit will hydrolyze 1 nmol p-nitrophenyl phosphate per minute at pH 7.4 and 30°C.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SRP0216SRP0209SRP0219
description
recombinant, expressed in E. coli, ≥70% (SDS-PAGE)
description
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
description
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
description
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥90% (SDS-PAGE)
biological source
human
biological source
human
biological source
human
biological source
human
assay
≥70% (SDS-PAGE)
assay
≥90% (SDS-PAGE)
assay
≥90% (SDS-PAGE)
assay
≥90% (SDS-PAGE)
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in baculovirus infected insect cells
concentration
>0.02 mg/mL
concentration
1 mg/mL
concentration
>0.02 mg/mL
concentration
>0.02 mg/mL
form
aqueous solution
form
aqueous solution
form
aqueous solution
form
aqueous solution
mol wt
60.3 kDa
mol wt
95 kDa
mol wt
19.1 kDa
mol wt
75 kDa
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)