Merck
SCP0229
Protein Tyrosine Phosphatase Substrate
≥95% (HPLC), lyophilized
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C59H77N16O25
Masa cząsteczkowa:
1410.33
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Protein Tyrosine Phosphatase Substrate,
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
composition
Peptide Content, ≥85%
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
Application
Protein Tyrosine Phosphatase Substrate (MCA-Gly-Asp-Ala-Glu-pTyr-Ala-Ala-DNP-Lys-Arg-NH2) may be used to identify and differentiate protein tyrosine phosphatases.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)