SRP0147
PRMT6 human
recombinant, expressed in FreeStyle™ 293-F cells, ≥70% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
Arginine methyltransferase 6, HMT1 hnRNP methyltransferase-like 6, HRMT1L6
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in FreeStyle™ 293-F cells
Próba
≥70% (SDS-PAGE)
Postać
aqueous solution
masa cząsteczkowa
35 kDa
opakowanie
pkg of 20 μg
producent / nazwa handlowa
Invitrogen
warunki przechowywania
avoid repeated freeze/thaw cycles
stężenie
>0.02 mg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... PRMT6(55170)
Opis ogólny
Human PRMT6 (GenBank Accession No. NM_018137), amino acids 2-end, with N-terminal DDDDK tag (FLAG), MW = 35 kDa, expressed in FreeStyle 293-F cells.
Zastosowanie
Useful for the study of enzyme kinetics, screening inhibitors, and selectivity profiling.
Postać fizyczna
Formulated in 25 mM Tris-HCl, pH 8.0, 100 mM NaCl, 100 μg/ml FLAG peptide, 10% glycerol and 3 mM DTT.
Uwaga dotycząca przygotowania
Thaw on ice. Upon first thaw, briefly spin tube containing enzyme to recover full content of the tube. Aliquot enzyme into single use aliquots. Store remaining undiluted enzyme in aliquots at -70°C. Note: Enzyme is very sensitive to freeze/thaw cycles.
Informacje prawne
FreeStyle is a trademark of Invitrogen Corp.