Przejdź do
14366C
EX-CELL® Advanced CHO Fed-batch Medium
liquid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.75
UNSPSC Code:
41161501
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
sterility
sterile-filtered
Quality Segment
product line
EX-CELL®
form
liquid
feature
subscription eligible
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable (suspension)
components
L-glutamine: no
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
EX-CELL® AdvancedCHO Fed-batch Medium is chemically-defined and contains no animal derived components. This platform contains no hypoxanthine andthymidine, L-glutamine, phenol red or 2-mercaptoethanol (2-ME). This medium isintended to be a part of a fed-batch platform and used with EX-CELL® AdvancedCHO Feed 1 (24367C - with glucose or 24368C - without glucose).
Application
EX-CELL® Advanced CHO Fed-batch Medium from SAFC has been specifically developed to support growth and productivity across a diverse set of Chinese Hamster Ovary (CHO) cells in fed-batch cultures while still allowing for flexibility in the adjustment of protein quality attributes.
This contemporary fed-batch platform was developed using a strategy of Multivariate Analysis to establish correlations in which the formulation components influence critical process and product attributes such as titer, fold expansion, receptor expression, and glycosylation.
Legal Information
EX-CELL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Donot freeze. Protect from light. Several components of the medium arelight labile and should not be exposed to light for lengthy periods of time.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
24366C24365C14340C
sterility
sterile-filtered
sterility
-
sterility
-
sterility
sterile-filtered
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable (suspension)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable (suspension)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable (suspension)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
form
liquid
form
dry powder
form
dry powder
form
liquid
components
L-glutamine: no
components
-
components
-
components
glucose: 3.45 g/L
L-glutamine: no
NaHCO3: 1.6 g/L
HEPES: 7.5 mM
phenol red: yes
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
10108-64-2
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)