BR781315
BRAND® PCR tubes, strips of 8
Synonim(y):
BIO-CERT, PCR, Paski do probówek PCR, Paski rurowe, Probówki PCR, Rury
Wybierz wielkość
687,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
687,00 zł
Polecane produkty
producent / nazwa handlowa
BRAND
metody
PCR: suitable
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Wysoka elastyczność dzięki szerokiej gamie typów zakrętek i pasków folii
- Zmniejszone straty związane z parowaniem dzięki szczelnie zamykającym się paskom korka
- Szybki transfer ciepła przez cienkie ścianki zbiornika
- Numerowane studzienki dla wyraźnej identyfikacji
- Wolne od: DNA, RNA, DNazy, RNazy, pirogenów, inhibitorów PCR
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)