Przejdź do
SML3102
Ceftaroline fosamil acetate hydrate
≥98% (HPLC), bacterial cell wall synthesis inhibitor, powder
Synonim(y):
4-(2-((6R,7R)-2-Carboxy-7-((Z)-2-(ethoxyimino)-2-(5-(phosphonoamino)-1,2,4-thiadiazol-3-yl)acetamido)-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-3-ylthio)thiazol-4-yl)-1-methylpyridinium acetate, hydrate, Ceftaroline fosamil acetate hydrate, PPI 0903 hydrate, PPI-0903 hydrate, PPI0903 hydrate, TAK 599 hydrate, TAK-599 hydrate, TAK599 hydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
624,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2510,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H22N8O8PS4 · C2H3O2 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
744.74 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
624,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Ceftaroline fosamil acetate hydrate, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[N+]1=CC=C(C=C1)C2=CSC(SC(CS[C@@]3([C@@H]4NC(/C(C5=NSC(NP(O)(O)=O)=N5)=N\OCC)=O)[H])=C(N3C4=O)C(O)=O)=N2.CC([O-])=O
InChI
1S/C22H21N8O8PS4.C2H4O2/c1-3-38-26-13(16-25-21(43-28-16)27-39(35,36)37)17(31)24-14-18(32)30-15(20(33)34)12(9-40-19(14)30)42-22-23-11(8-41-22)10-4-6-29(2)7-5-10;1-2(3)4/h4-8,14,19H,3,9H2,1-2H3,(H4-,24,25,27,28,31,33,34,35,36,37);1H3,(H,3,4)/b26-13-;/t14-,1
InChI key
UGHHNQFYEVOFIV-VRDMTWHKSA-N
Biochem/physiol Actions
Ceftaroline fosamil (PPI-0903, TAK-599) is a N-phosphono type prodrug of ceftaroline (cephalosporin 2a, PPI-0903M, T-91825), a fifth-generation penicillin-binding protein (PBP)-targeting cephalosporin class beta-lactam (β-lactam) antibiotic with broad-spectrum activity against gram-positive bacteria, including methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) and extensively-resistant strains, such as vancomycin-intermediate S. aureus (VISA), heteroresistant VISA (hVISA), and vancomycin-resistant S. aureus (VRSA).
N-phosphono type prodrug of ceftaroline, a fifth-generation PBP-targeting cephalosporin antibiotic against gram-positive bacteria, including MRSA.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML0056SML0037SML3232
form
powder
form
powder
form
crystalline powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
90-102% anhydrous basis (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
H2O: ≥22 M
solubility
DMSO: ≥50 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to tan
color
white to pale yellow
color
white to beige
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)