Kluczowe dokumenty
SRE0047
Proteinase K from Tritirachium album
Suitable for manufacturing of diagnostic kits and reagents, lyophilized powder, ≥30 units/mg protein, for molecular biology
Synonim(y):
Endopeptidase K
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
fungus (Tritirachium album)
Poziom jakości
klasa czystości
for molecular biology
Formularz
lyophilized powder
aktywność właściwa
≥30 units/mg protein
masa cząsteczkowa
28.93 kDa
zanieczyszczenia
≤1 ppm DNA
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
obecność zanieczyszczeń
DNAse, Nickase and RNAse, none detected
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Zastosowanie
Removes endotoxins that bind to cationic proteins such as lysozyme and ribonuclease A.
Reported useful for the isolation of hepatic, yeast, and mung bean mitochondria
Determination of enzyme localization on membranes
Treatment of paraffin embedded tissue sections to expose antigen binding sites for antibody labeling.
Digestion of proteins from brain tissue samples for prions in Transmissible Spongiform Encephalopathies (TSE) research.
Działania biochem./fizjol.
Definicja jednostki
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Proteinase K aids in molecular biology applications by digesting structural proteins, removing nucleases, and isolating intact genomic DNA.
Pro K aids in disrupting cell membranes for DNA release, crucial for downstream molecular biology techniques.
Proteinaza K pomaga w zastosowaniach biologii molekularnej poprzez trawienie białek strukturalnych, usuwanie nukleaz i izolowanie nienaruszonego genomowego DNA.
Guidelines on use of proteinase K, an enzyme commonly used to degrade proteins, and protect DNA and RNA from degradation in samples.