Informacje o tej pozycji
type
Type IX-S
Quality Segment
form
lyophilized powder
specific activity
13,000-20,000 BAEE units/mg protein
mol wt
23.8 kDa
application(s)
diagnostic assay manufacturing
foreign activity
chymotrypsin ≤1.0 units/mg protein
storage temp.
−20°C
Application
Biochem/physiol Actions
Serine protease inhibitors, including DFP, TLCK, APMSF, AEBSEF, and aprotinin, amongst others, will inhibit Trypsin.
Preparation Note
Other Notes
Disclaimer
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trypsin from porcine pancreas
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
9002-07-7
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?