Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352204
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
liquid
Quality Segment
technique(s)
titration: suitable
refractive index
n
density
1.05 g/mL at 20 °C
storage temp.
2-8°C
Physical form
aqueous solution with 4.5 mM triolein; 1 M NaCl; 13% (w/v) Triton™ X-100
Other Notes
Legal Information
Triton is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?