Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25000 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 375,00 zł |
50000 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 621,00 zł |
100000 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1210,00 zł |
250000 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1940,00 zł |
1000000 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5070,00 zł |
Informacje o tej pozycji
375,00 zł
biological source
bacterial (Arthrobacter luteus)
Quality Segment
form
lyophilized powder
specific activity
≥200 units/mg solid
technique(s)
cell based assay: suitable
input
plant, fungi and insect sample(s)
suitability
suitable for cell lysis
application(s)
diagnostic assay manufacturing
storage temp.
−20°C
Application
- as a component in spheroplasting buffer to prepare yeast nuclear extracts
- for digestion in sample preparation for β-glucan enzymatic assay using yeast
- to lyse cells for RNA isolation
Biochem/physiol Actions
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description lyophilized powder, ≥200 units/mg solid | description lyophilized powder, ≥2,000 units/mg protein, Protein ≥20 % by biuret | description free of DNA contaminants, suitable for Microbiome research, ≥2000 units/mg protein, lyophilized powder | description powder, ≥400 units/mg protein (Lowry) |
| specific activity ≥200 units/mg solid | specific activity ≥2,000 units/mg protein | specific activity ≥2000 units/mg protein | specific activity ≥400 units/mg protein (Lowry) |
| biological source bacterial (Arthrobacter luteus) | biological source bacterial (Arthrobacter luteus) | biological source bacterial (Arthrobacter luteus) | biological source Bacillus sp. |
| technique(s) cell based assay: suitable | technique(s) cell based assay: suitable | technique(s) cell based assay: suitable | technique(s) - |
| suitability suitable for cell lysis | suitability suitable for cell lysis | suitability suitable for cell lysis | suitability - |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) - |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form powder |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lyticase from Arthrobacter luteus
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?