Merck
SML3125
Sigma-Aldrich
LEI-401
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
N-(Cyclopropylmethyl)-6-((S)-3-hydroxypyrrolidin-1-yl)-2-((S)-3-phenylpiperidin-1-yl)pyrimidine-4-carboxamide, N-(Cyclopropylmethyl)-6-[(3S)-3-hydroxy-1-pyrrolidinyl]-2-[(3S)-3-phenyl-1-piperidinyl]-4-pyrimidinecarboxamide
Wybierz wielkość
5 MG
863,00 zł
25 MG
3450,00 zł
863,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 MG
863,00 zł
25 MG
3450,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H31N5O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
421.54
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
863,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C(C1=CC(N2CC[C@@H](C2)O)=NC(N3CCC[C@H](C3)C4=CC=CC=C4)=N1)NCC5CC5
InChI
1S/C24H31N5O2/c30-20-10-12-28(16-20)22-13-21(23(31)25-14-17-8-9-17)26-24(27-22)29-11-4-7-19(15-29)18-5-2-1-3-6-18/h1-3,5-6,13,17,19-20,30H,4,7-12,14-16H2,(H,25,31)/t19-,20+/m1/s1
Klucz InChI
GFHJYPQZBBHOCC-UXHICEINSA-N
Działania biochem./fizjol.
CNS-aktywny, silny i selektywny inhibitor fosfolipazy D N-acylofosfatydyloetanoloaminy (NAPE-PLD)
LEI-401 jest aktywnym w OUN, silnym i selektywnym inhibitorem fosfolipazy D N-acylofosfatydyloetanoloaminy (NAPE-PLD). LEI-401 zmniejsza stężenie N-acyloetanoloamin (NAE) w mózgu swobodnie poruszających się myszy i komórek neuroblastoma.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Elliot D Mock et al.
Journal of medicinal chemistry, 64(1), 481-515 (2021-01-01)
N-Acylphosphatidylethanolamine phospholipase D (NAPE-PLD) is regarded as the main enzyme responsible for the biosynthesis of N-acylethanolamines (NAEs), a family of bioactive lipid mediators. Previously, we reported N-(cyclopropylmethyl)-6-((S)-3-hydroxypyrrolidin-1-yl)-2-((S)-3-phenylpiperidin-1-yl)pyrimidine-4-carboxamide (1, LEI-401) as the first potent and selective NAPE-PLD inhibitor that decreased NAEs
Elliot D Mock et al.
Nature chemical biology, 16(6), 667-675 (2020-05-13)
N-acylethanolamines (NAEs), which include the endocannabinoid anandamide, represent an important family of signaling lipids in the brain. The lack of chemical probes that modulate NAE biosynthesis in living systems hamper the understanding of the biological role of these lipids. Using