Przejdź do
SML2732
DO34
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(2-Benzyl-4-{[(2-methyl-2-propanyl)oxy]carbonyl}piperazinyl){4-[(4-trifluoromethoxy)phenyl]-1H-1,2,3-triazol-1-yl}methanone, 3-(Phenylmethyl)-4-[[4-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]-1H-1,2,3-triazol-1-yl]carbonyl]-1-piperazinecarboxylic acid, 1,1-dimethylethyl ester
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2070,00 zł
1759,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H28F3N5O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
531.53
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
1759,50 zł
Cena katalogowa2070,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(N1CCN(CC1CC2=CC=CC=C2)C(OC(C)(C)C)=O)N3N=NC(C4=CC=C(C=C4)OC(F)(F)F)=C3
InChI
1S/C26H28F3N5O4/c1-25(2,3)38-24(36)32-13-14-33(20(16-32)15-18-7-5-4-6-8-18)23(35)34-17-22(30-31-34)19-9-11-21(12-10-19)37-26(27,28)29/h4-12,17,20H,13-16H2,1-3H3
InChI key
CQGMWUWJVBKTRM-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Brain-penetrant, selective and highly potent diacylglycerol lipase (DAGLα/β, DAGLalpha & DAGLbeta) inhibitor in vitro and in vivo.
DO34 is a brain-penetrant, selective and highly potent diacylglycerol lipase inhibitor (recom human DAGLα/β pIC50 = 8.2/8.1 by SAG hydrolysis; mouse brain DAGLα/β pIC50 = 9.1-9.3/8.6 by ABPP ReDiMe) with detectable off-target activity toward only ABHD6 & PLA2G7 among all mouse brain serine hydrolases and little affinity toward cannabinoid receptors CB1/2. DO34 blocks depolarization-induced suppression of excitation (DSE IC50 = 0.18 μM) and inhibition (100% DSI blockage at 1 μM) in mouse cerebellar and hippocampal slices ex vivo, and attenuate LPS-induced neuroinflammatory responses by lowering brain 2-AG & PGE2 level in mice in vivo (50 mg/kg, i.p).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML1830SML1249SML1688
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)