Kluczowe dokumenty
SML2961
GRL-0617
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
5-Amino-2-methyl-N-[(1R)-1-(1-naphthalenyl)ethyl]benzamide, GRL 0617, GRL0617
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Postać
powder
aktywność optyczna
[α]/D -72.0 to -82.0°, c = 0.5 in chloroform-d
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C20H20N2O/c1-14-9-10-17(21)13-19(14)20(23)22-12-11-16-7-4-6-15-5-2-3-8-18(15)16/h2-10,13H,11-12,21H2,1H3,(H,22,23)
Klucz InChI
SVHZQKLXYGYSMU-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3