Przejdź do
SML0842
CRANAD 2
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(T-4)-[(1E,6E)-1,7-bis[4-(Dimethylamino)phenyl]-1,6-heptadiene-3,5-dionato-?O3,?O5]difluoroboron
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H25BF2N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
410.26
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
, dark blue to black
solubility
DMSO: 0.2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[B-]1([O+]=C(C=C(O1)\C=C\c3ccc(cc3)N(C)C)\C=C\c2ccc(cc2)N(C)C)(F)F
InChI
1S/C23H25BF2N2O2/c1-27(2)20-11-5-18(6-12-20)9-15-22-17-23(30-24(25,26)29-22)16-10-19-7-13-21(14-8-19)28(3)4/h5-17H,1-4H3/b15-9+,16-10+
InChI key
PVXQJYXODFZTBR-KAVGSWPWSA-N
Biochem/physiol Actions
CRANAD 2 is a near-infrared (NIR) Aβ plaque-specific fluorescent probe.
CRANAD 2 is a near-infrared (NIR) Aβ plaque-specific fluorescent probe. CRANAD 2 penetrates the blood brain barrier and has a high affinity for Aβ aggregates with a Kd of 38 nM. Upon interacting with Aβ aggregates, CRANAD 2 exhibits a 70-fold increase in fluorescence intensity accompanied by a 90 nm blue shift from 805 to 715 nm and a large increase in quantum yield. CRANAD 2 has been used to detect Aβ deposits noninvasively in vivo in transgenic Tg2576 mice.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML3110B6938SML1142
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
solid
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 0.2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)