Przejdź do
C9373
CP-96345
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(2S,3S)-cis-2-(Diphenylmethyl)-N-[(2-methoxyphenyl)methyl]-1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-amine
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H32N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
412.57
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white
solubility
DMSO: 24 mg/mL
storage temp.
room temp
SMILES string
COC1=CC=CC=C1CN[C@@H]2[C@H](C(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4)N5CCC2CC5
InChI
1S/C28H32N2O/c1-31-25-15-9-8-14-24(25)20-29-27-23-16-18-30(19-17-23)28(27)26(21-10-4-2-5-11-21)22-12-6-3-7-13-22/h2-15,23,26-29H,16-20H2,1H3/t27-,28-/m0/s1
InChI key
FLNYLINBEZROPL-NSOVKSMOSA-N
Biochem/physiol Actions
CP-96345 is a selective NK1 antagonist.
CP-96345 is a selective NK1 antagonist. CP96345 inhibits substance P-induced salivation in the rat by classical in vivo bioassay, but did not inhibit NK2, NK3, or numerous other receptors.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML1624PZ0121SML1503
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
solubility
DMSO: 24 mg/mL
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: ≥5 mg/mL
solubility
DMSO: 25 mg/mL, clear
color
white
color
white to beige
color
brown-red
color
white to beige
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)