Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 405,00 zł 344,25 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1650,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H20N2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
360.41
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
344,25 zł
Cena katalogowa405,00 złZaoszczędź 15%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N(c2cc(ccc2)NC(=O)c3cc(ccc3)C)C(=O)c1c(cccc1)OC
InChI
1S/C22H20N2O3/c1-15-7-5-8-16(13-15)21(25)23-17-9-6-10-18(14-17)24-22(26)19-11-3-4-12-20(19)27-2/h3-14H,1-2H3,(H,23,25)(H,24,26)
InChI key
UTAJHKSGYJSZBR-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Orignially characterized as an mGluR5 negative allosteric modulator (IC50 = 1.35 μM, Emax = 3.82% of Glu Emax; rat mGluR5 HEK293A cells), ML365 is now better known as selective two-pore potassium (K2P) channel TASK1 (K2P3.1; KCNK3) inhibitor with 100- and 62-fold selectivity over TASK3 (K2p9.1; KCNK9), respectively, by thellium flux (rat TASK1/TASK3 CHO cell IC50 = 4/390 nM) and QPatch assay (rat TASK1/TASK3 CHO cell IC50 = 16/990 nM). ML365 is employed in the range from 40 nM to 20 μM. Selective TASK1 blockage is achieved at the lower end of the concentration range, while TASK3 activity can also be inhibited at the high end of the range.
Selective two-pore potassium (K2P) channel TASK1 (K2P3.1; KCNK3) inhibitor with 62- to 100-fold selectivity over TASK3 (K2p9.1; KCNK9).
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 5 mg/mL (clear solution) | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige | color white to light brown |
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?