Przejdź do
SML0418
ML-161
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
2-Bromo-N-[3-[(1-oxobutyl)amino]phenyl]-benzamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
447,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1320,00 zł
1122,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H17BrN2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
361.23
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
447,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL (clear solution)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCC(=O)Nc1cccc(NC(=O)c2ccccc2Br)c1
InChI
1S/C17H17BrN2O2/c1-2-6-16(21)19-12-7-5-8-13(11-12)20-17(22)14-9-3-4-10-15(14)18/h3-5,7-11H,2,6H2,1H3,(H,19,21)(H,20,22)
InChI key
DFOVLSMXPWPCFH-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
ML-161 is an antagonist of the protease-activated receptor 1 (PAR1), that inhibits thrombin and SFLLN-induced platelet activation.
ML-161 is an antagonist of the protease-activated receptor 1 (PAR1), that inhibits thrombin and SFLLN-induced platelet activation. ML-161 dose dependently inhibits SFLLN-induced expression of P-selectin with an IC50 of 0.26 μM.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML2643SML0122SML2901
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 5 mg/mL (clear solution)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: ≥14 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to tan
color
faint yellow to dark orange
pictograms
Environment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)