Przejdź do
R116
Riluzole
≥98% (HPLC), solid, glutamate release inhibitor
Synonim(y):
2-Amino-6-(trifluoromethoxy)benzothiazole
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
395,00 zł
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3090,00 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4230,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H5F3N2OS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
234.20
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Form:
solid
Quality level:
395,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Riluzole, solid
form
solid
Quality Level
originator
Sanofi Aventis
SMILES string
Nc1nc2ccc(OC(F)(F)F)cc2s1
InChI
1S/C8H5F3N2OS/c9-8(10,11)14-4-1-2-5-6(3-4)15-7(12)13-5/h1-3H,(H2,12,13)
InChI key
FTALBRSUTCGOEG-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Glutamate release inhibitor; anticonvulsant
Features and Benefits
This compound is featured on the Potassium Channels page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
This compound was developed by Sanofi Aventis. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
557324PHR24991604337
Riluzole Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR2499
Riluzole
Riluzole United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1604337
Riluzole
form
solid
form
solid
form
solid
form
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
-
originator
Sanofi Aventis
originator
-
originator
-
originator
-
Gene Information
human ... SCN10A(6336), SCN11A(11280), SCN1A(6323), SCN2A(6326), SCN3A(6328), SCN4A(6329), SCN5A(6331), SCN7A(6332), SCN8A(6334), SCN9A(6335)
rat ... Scnn1g(24768)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
human ... SCN10A(6336), SCN11A(11280), SCN1A(6323), SCN2A(6326), SCN3A(6328), SCN4A(6329), SCN5A(6331), SCN7A(6332), SCN8A(6334), SCN9A(6335)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ryan S Phillips et al.
eLife, 11 (2022-07-08)
Previously our computational modeling studies (Phillips et al., 2019) proposed that neuronal persistent sodium current (INaP) and calcium-activated non-selective cation current (ICAN) are key biophysical factors that, respectively, generate inspiratory rhythm and burst pattern in the mammalian preBötzinger complex (preBötC)
Gwen Schwartz et al.
Progress in brain research, 137, 177-190 (2002-11-21)
Traumatic spinal cord injury is a consequence of a primary mechanical insult and a sequence of progressive secondary pathophysiological events that confound efforts to mitigate neurological deficits. Pharmacotherapy aimed at reducing the secondary injury is limited by a narrow therapeutic
Mark C Bellingham
CNS neuroscience & therapeutics, 17(1), 4-31 (2010-03-20)
Amyotrophic lateral sclerosis (ALS) is a devastating and fatal neurodegenerative disease of adults which preferentially attacks the neuromotor system. Riluzole has been used as the only approved treatment for amyotrophic lateral sclerosis since 1995, but its mechanism(s) of action in
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
R116-250MG04061832093116
R116-500MG04061836694241
R116-25MG04061836694227
R1030-200UL04061836265588