Merck
S0381
Sigma-Aldrich
Spermidine phosphate salt hexahydrate
Synonim(y):
Dispermidine triphosphate
About This Item
Wzór liniowy:
[NH2(CH2)3NH(CH2)4NH2]2 · 3H3PO4 · 6H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
346.28
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O.O.O.O.O.O.OP(O)(O)=O.OP(O)(O)=O.OP(O)(O)=O.NCCCCNCCCN.NCCCCNCCCN
InChI
1S/2C7H19N3.3H3O4P.6H2O/c2*8-4-1-2-6-10-7-3-5-9;3*1-5(2,3)4;;;;;;/h2*10H,1-9H2;3*(H3,1,2,3,4);6*1H2
Klucz InChI
UYNKOICVVIGVMD-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
Inhibits neuronal nitric oxide synthase (nNOS). Binds and precipitates DNA, may be used for purification of DNA binding proteins. Stimulates T4 polynucleotide kinase activity.
Przestroga
Solutions should be sterile-filtered, not autoclaved, if sterile solution is necessary. Spermidine deaminates with time; solutions should be stored frozen. Prepare new solutions frequently.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 4
1 of 4