Kluczowe dokumenty
SML2395
Elocalcitol
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(1R,3Z,5S)-3-[(2E)-2-[(3aS,7aS)-1-[(1S,3E)-5-ethyl-5-hydroxy-1-methyl-3-hepten-1-yl]-3,3a,5,6,7,7a-hexahydro-7a-methyl-4H-inden-4-ylidene]ethylidene]-5-fluoro-4-methylenecyclohexanol, BXL 628, BXL-628, Ro 26-9228
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥98% (HPLC)
Postać
powder
aktywność optyczna
[α]/D +97 to +107°, c = c=1 in methanol
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. przechowywania
−20°C
InChI
1S/C29H43FO2/c1-6-29(32,7-2)17-8-10-20(3)25-14-15-26-22(11-9-16-28(25,26)5)12-13-23-18-24(31)19-27(30)21(23)4/h8,12-14,17,20,24,26-27,31-32H,4,6-7,9-11,15-16,18-19H2,1-3,5H3/b17-8+,22-12+,23-13-/t20-,24+,26-,27-,28+/m0/s1
Klucz InChI
LRLWXBHFPGSUOX-GJQYOBCGSA-N
Działania biochem./fizjol.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3