Przejdź do
T2528
Terbutaline hemisulfate salt
β-adrenoceptor agonist
Synonim(y):
2-t-Butylamino-1-(3,5-dihydroxyphenyl)ethanol, 5-[2-[(1,1-Dimethylethyl)amino]-1-hydroxyethyl]-1,3-benzenediol hemisulfate salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
354,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1340,00 zł
1139,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C12H19NO3 · 1/2H2SO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
274.32
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
245-386-3
MDL number:
354,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Terbutaline hemisulfate salt,
Quality Segment
solubility
H2O: soluble 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to yellow
originator
Novartis
SMILES string
OS(O)(=O)=O.CC(C)(C)NCC(O)c1cc(O)cc(O)c1.CC(C)(C)NCC(O)c2cc(O)cc(O)c2
InChI
1S/2C12H19NO3.H2O4S/c2*1-12(2,3)13-7-11(16)8-4-9(14)6-10(15)5-8;1-5(2,3)4/h2*4-6,11,13-16H,7H2,1-3H3;(H2,1,2,3,4)
InChI key
KFVSLSTULZVNPG-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Application
Terbutaline hemisulfate has been used as a reference standard for the determination of β agonist residues in meat4. It has also been used as a standard for developing LC-MS-MS based techniques for the analysis of veterinary drugs5.
Biochem/physiol Actions
Terbutaline is a β-adrenoceptor agonist and is known to function as a bronchodilator. Studies have reported that terbutaline is potent inhibitor of premature labor6.
Features and Benefits
To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Preparation Note
Terbutaline hemisulfate salt dissolves in water at 100 mg/ml to yield a colorless to yellow, clear to slightly hazy solution.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
I3639B8684T0050000
description
-
description
-
description
>98% (HPLC), powder
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
solubility
H2O: soluble 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to yellow
solubility
-
solubility
H2O: soluble ~33 mg/mL
solubility
-
originator
Novartis
originator
Sanofi Aventis
originator
AstraZeneca
originator
-
Gene Information
human ... ADRB1(153), ADRB2(154), ADRB3(155)
Gene Information
human ... ADRB1(153), ADRB2(154), ADRB3(155)
Gene Information
-
Gene Information
human ... ADRB2(154)
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 2 - STOT SE 1
target_organs
Cardio-vascular system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)