Merck
SML2150
Sigma-Aldrich
AZ6102
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
rel-2-[4-[6-[(3R,5S)-3,5-Dimethyl-1-piperazinyl]-4-methyl-3-pyridinyl]phenyl]-3,7-dihydro-7-methyl-4H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-one
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H28N6O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
428.53
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
warunki przechowywania
protect from light
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CN1C=CC2=C1N=C(C3=CC=C(C4=CN=C(N5C[C@H](C)N[C@H](C)C5)C=C4C)C=C3)NC2=O
Działania biochem./fizjol.
AZ6102 jest silnym i selektywnym inhibitorem Tankyrase 1/2 (TAMKS1/2), który wykazuje 100-krotną selektywność wobec innych enzymów z rodziny PARP. AZ6102 jest umiarkowanie biodostępny doustnie u szczurów i myszy.
biodostępny, silny i selektywny inhibitor Tankyrase 1/2 (TAMKS1/2)
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jeffrey W Johannes et al.
ACS medicinal chemistry letters, 6(3), 254-259 (2015-03-31)
The canonical Wnt pathway plays an important role in embryonic development, adult tissue homeostasis, and cancer. Germline mutations of several Wnt pathway components, such as Axin, APC, and ß-catenin, can lead to oncogenesis. Inhibition of the poly(ADP-ribose) polymerase (PARP) catalytic