Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 953,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2660,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H18N4O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
342.35
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
953,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O[C@@H]1[C@@H]([C@H](O)C2=CC=CC=C2)O[C@@H](N3C(N=CN=C4N)=C4C=C3)[C@@H]1O
InChI key
WWOOWAHTEXIWBO-QFRSUPTLSA-N
Biochem/physiol Actions
A potent and selective SAM-competitive PRMT5 inhibitor.
LLY-283 is a potent and selective SAM-competitive PRMT5 inhibitor (IC50 = 20 nM against PRMT5-catalyzed methylation of an H4R3-derived peptide substrate) with greater than 100-fold selectivity over other histone methyltransferases and non-epigenetic targets. LLY-283 inhibits Smith (Sm) antigen SmBB′ methylation in MCF7 cells (IC50 = 25 nM; 3 days) and affects MDM4 splicing in A375 cells (IC50 = 40 nM; 3 days). The diastereomer LLY-284 is less potent in the biochemical assay and is an ideal control compound for cellular studies. For characterization details of LLY-283, please visit the LLY-283 probe summary on the Structural Genomics Consortium (SGC) website.
LLY-284 is the negative control for the active probe, LLY-283. LLY-284 is available from Sigma. To learn more about and purchase LLY-284, click here.
To learn about other SGC chemical probes for epigenetic targets, visit sigma.com/sgc
LLY-284 is the negative control for the active probe, LLY-283. LLY-284 is available from Sigma. To learn more about and purchase LLY-284, click here.
To learn about other SGC chemical probes for epigenetic targets, visit sigma.com/sgc
Features and Benefits
LLY-283 is an epigenetic chemical probe available through a partnership with the Structural Genomics Consortium (SGC). To learn more and view other SGC epigenetic probes, visit sigma.com/SGC.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige | color white to beige |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?