RSV604 (RSV-604) jest przepuszczalną dla komórek, niecytotoksyczną (CC50 >50 μM) pochodną benzodiazepiny, która według doniesień celuje w nukleoproteinę (N) syncytialnego wirusa oddechowego (RSV) poprzez interakcję powinowactwa (Kd = 134 μM) i wykazuje podobną siłę przeciwwirusową przeciwko 40 klinicznym ludzkim izolatom RSV (Ave. EC50 = 800 nM), w tym obu podtypom A i B. Chociaż RSV604 wykazuje zależną od gospodarza siłę działania przeciwko replikacji komórkowej RSV (EC50 = 2 μM/HeLa, 1,8 μM/HEp-2, >50 μM/BHK-21 w oparciu o komórkowy poziom wirusowego białka F 72 godziny po zakażeniu RSV A2) i uwalnianiu (o > 1 000 000-krotnie/HeLa vs. brak efektu/BHK-21 72 godziny po zakażeniu; [RSV604] = EC90), całkowita utrata zakaźności uwolnionego RSV z komórek traktowanych RSV604 jest obserwowana zarówno w kulturach HeLa, jak i BHK-21. RSV604 jest również aktywny wobec bydlęcego RSV, ale nieaktywny wobec mysiego wirusa zapalenia płuc, ludzkiego metapneumowirusa lub wirusa paragrypy typu 1 i 3 (PIV1 i PIV3).
RSV604 (RSV-604) jest przepuszczalną dla komórek, niecytotoksyczną pochodną benzodiazepiny, która według doniesień celuje w nukleoproteinę (N) syncytialnego wirusa oddechowego (RSV) poprzez interakcję powinowactwa.
Respiratory syncytial virus (RSV) is a major pathogen that causes severe lower respiratory tract infection in infants, the elderly and the immunocompromised worldwide. At present no approved specific drugs or vaccines are available to treat this pathogen. Recently, several promising
Questions
Reviews
★★★★★ No rating value