Merck
SML1483
Sigma-Aldrich
Ogerin negative control
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
3-[4-Amino-6-[(phenylmethyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]-benzenemethanol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H17N5O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
307.35
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.77
Próba
≥98% (HPLC)
Postać
powder
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: 20 mg/mL, clear
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
NC1=NC(C2=CC(CO)=CC=C2)=NC(NCC3=CC=CC=C3)=N1
InChI
1S/C17H17N5O/c18-16-20-15(14-8-4-7-13(9-14)11-23)21-17(22-16)19-10-12-5-2-1-3-6-12/h1-9,23H,10-11H2,(H3,18,19,20,21,22)
Klucz InChI
RVKAHYFWSKSSQQ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Działania biochem./fizjol.
Ogerin negative control is a structurally similar analog of ogerin (catalog no. SML1482). Ogerin is a selective positive allosteric modulator of an orphan GPCR, GPR68, also known as Ovarian cancer G-protein coupled receptor 1 (OGR1). GPR68 is one of the proton or pH-sensing GPCRs that sense extracellular H(+). Ogerin potently potentiated proton-mediated GPR68-Gs signaling. The meta-analog is inactive and serves as a negative control.
Polecane produkty
The positive allosteric modulator, ogerin, is available from Sigma. To learn more about and purchase ogerin, click here.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3