Kluczowe dokumenty
119140
Sigma-Aldrich
NECA
≥99% (HPLC), solid, adenosine receptor agonist, Calbiochem®
Synonim(y):
Adenosine Receptor Agonist, NECA, (2S,3S,4R,5R)-5-(6-amino-9H-purin-9-yl)-N-ethyl-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-carboxamide
Wybierz wielkość
10 MG
274,00 zł
274,00 zł
Przewidywany termin wysyłki27 stycznia 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 MG
274,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H16N6O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
308.29
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
274,00 zł
Przewidywany termin wysyłki27 stycznia 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
Nazwa produktu
Adenosine Receptor Agonist, NECA,
Próba
≥99% (HPLC)
Poziom jakości
Formularz
solid
siła działania
14 nM Ki
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
white
rozpuszczalność
DMSO: 50 mM
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[n]2(c3ncnc(c3nc2)N)C1O[C@@H]([C@H]([C@H]1O)O)C(=O)NCC
InChI
1S/C12H16N6O4/c1-2-14-11(21)8-6(19)7(20)12(22-8)18-4-17-5-9(13)15-3-16-10(5)18/h3-4,6-8,12,19-20H,2H2,1H3,(H,14,21)(H2,13,15,16)/t6-,7+,8-,12?/m0/s1
Klucz InChI
JADDQZYHOWSFJD-QQIVLSGASA-N
Opis ogólny
A cell-permeable adenosine analog that acts a potent non-selective agonist of adenosine receptors (Ki = 14 nM, 20 nM, 2.4 µM and 6.2 nM for A1, A2A, A2B, A3, respectively). Increases intracellular cAMP production (EC50 = 3.1 µM in A2B expressing CHO cells). Shown to increase glucagon release in a dose-dependent manner and inhibit insulin release at low concentrations. Although at higher concentration some insulin release is observed. Also, displays a wide range adenosine-dependent effects, such as blocking platelet aggregation and inhibiting DNA synthesis. When administered at reperfusion, it is shown reduce infarction and block the formation of the mitochondrial permeability transition pore by activating p70S6 kinase.
Działania biochem./fizjol.
Reversible: yes
Opakowanie
Packaged under inert gas
Ostrzeżenie
Toxicity: Standard Handling (A)
Rekonstytucja
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Inne uwagi
Forster, K., et al. 2006. Basic Res. Cardiol.101, 319.
de Zwart, M., et al. 1998. Nucleosides Nucleotides.17, 969.
Phillis, J. et al. 1986, Pharm. Biochem. Behavior.24, 263
Durcan, M. J., et al. 1989. Pharmacol Biochem Behav.32, 487.
Bacher, S., et al. 1982. Naunyn Schmiedebergs Arch Pharmacol.329, 67.
Cusack, N., et al. 1981. Br J Pharm.72, 443.
Londos, C., et al. 1980. Proc Natl Acad Sci.77, 2551.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Oral
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3